di-Potasio hidrogenofosfato trihidrato, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Potasio fosfato disódico trihidrato
447730010 447732500
ACRO447730010EA 171 EUR
ACRO447730010 ACRO447732500
di-Potasio hidrogenofosfato trihidrato, extra puro
di-Potasio hidrogenofosfato trihidrato
Formula: K₂HPO₄·3H₂O
MW: 228.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149926
Núm. CAS: 16788-57-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
pH 8.5 to 9.6 (5 % solution)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds ≤0.001 %