Sodio dihidrogenofosfato dihidrato 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Sodio fosfato prim. dihidrato, Sodio fosfato monobásico dihidrato
447760010 447760050 447760250
ACRO447760010EA 57.9 EUR
ACRO447760010 ACRO447760050 ACRO447760250
Sodio dihidrogenofosfato dihidrato 98%, extra puro
Sodio dihidrogenofosfato dihidrato
Formula: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156,01 g/mol
Pto. Ebullición: ? 650 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 60 °C
Densidad: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149209
Núm. CAS: 13472-35-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystals
Loss on drying 21.5 % to 24.0 % (130°C)
pH 4.2 to 4.5 (5%, water)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm