Bismuto (III) bromuro 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
447770250 447771000
ACRO447770250EA 87.1 EUR
ACRO447770250 ACRO447771000
Bismuto (III) bromuro 97%
Bismuto (III) bromuro
Formula: BiBr₃
Pto. Ebullición: 278 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: 218 °C
Densidad: 5,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014195
Núm. CAS: 7787-58-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to yellow or light grey Crystalline powder or crystals
Melting point 218 to 220°C
Assay 96 to 103 % (Bi)
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.05 %