Plomo (II) perclorato trihidrato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
447781000
447785000
ACRO447781000EA
87.2
EUR
ACRO447781000
ACRO447785000
Plomo (II) perclorato trihidrato ACS
Plomo (II) perclorato trihidrato
Formula:
Cl₂O₈Pb·3H₂O Densidad: 2,6 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149817 Núm. CAS: 13453-62-8 UN: 1470 ADR: 5.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Complexometric | 97.0 to 102.0 % |
pH | 3.0 to 5.0 (5% in water, 25.0°C) |
Chloride (Cl) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |