Sodio benzoato 99% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
447800010 447802500
ACRO447800010EA 103 EUR
ACRO447800010 ACRO447802500
Sodio benzoato 99% para bioquímica
Sodio benzoato
Formula: C₆H₅COONa
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012463
Núm. CAS: 532-32-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Arsenic (As) ≤0.0002 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Mercury (Hg) ≤0.0001 %
Zinc (Zn) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %