Potasio nitrato 99+% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
447820025 447825000
ACRO447820025EA 305 EUR
ACRO447820025 ACRO447825000
Potasio nitrato 99+% para bioquímica
Potasio nitrato
Formula: KNO₃
Pto. Ebullición: 400 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 334 °C
Densidad: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011409
Núm. CAS: 7757-79-1
UN: 1486
ADR: 5.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Solubility (1 M in water) Clear colorless
pH 4.5 to 8.5
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrite (NO2) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.015 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm