Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
447890010 447890050
447890010.EA 182 EUR
447890010. 447890050.
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 95%
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
Formula: C₃₂H₅₆Cl₂N₂P₂Pd
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09265123
Núm. CAS: 887919-35-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to dark yellow to dark orange Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %