Sodio sulfito 98% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
447950010 447952500
ACRO447950010EA 145 EUR
ACRO447950010 ACRO447952500
Sodio sulfito 98% para bioquímica
Sodio sulfito
Formula: Na₂SO₃
Pto. de fusión: >500 °C (desc.)
Densidad: 2,63 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003503
Núm. CAS: 7757-83-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals
Titration Iodimetric ≥97.5 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Selenium (Se) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm