Sodio dihidrogenofosfato, anhidro 99% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
447980010 447982500
ACRO447980010EA 230 EUR
ACRO447980010 ACRO447982500
Sodio dihidrogenofosfato, anhidro 99% para bioquímica
Sodio dihidrogenofosfato
Formula: NaH₂PO₄
Pto. de fusión: ~ 650 °C
Densidad: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003527
Núm. CAS: 7558-80-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Loss on drying ≤1 % (130°C)
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.2
pH 4.0 to 6.0 (1 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)