Calcio sulfato dihidrato 98% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sulfato de calcio dihidrato, Yeso de París
448031000 448035000
ACRO448031000EA 49.6 EUR
ACRO448031000 ACRO448035000
Calcio sulfato dihidrato 98% para bioquímica
Calcio sulfato dihidrato
Formula: CaSO₄·2H₂O
Densidad: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149625
Núm. CAS: 10101-41-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %