Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate (40,0 - 45,0% MgO) para bioquímica
Proveedor: Thermo Scientific
448040025 448045000
ACRO448040025EA 390 EUR
ACRO448040025 ACRO448045000
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate (40,0 - 45,0% MgO) para bioquímica
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate
Formula: C₄H₂Mg₅O₁₄·5H₂O
Pto. de fusión: 350 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149784
Núm. CAS: 56378-72-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Complexometric 40.0 to 43.5 % (MgO)
Arsenic (As) ≤4 ppm
Iron (Fe) ≤0.02 %
Lead (Pb) ≤10 ppm
Acid insoluble substances ≤0.05 % (in HCl)