tetra-Sodio difosfato decahidrato 99-103% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
448061000 448060025 448065000
ACRO448061000EA 21.2 EUR
ACRO448061000 ACRO448060025 ACRO448065000
tetra-Sodio difosfato decahidrato 99-103% ACS
tetra-Sodio difosfato decahidrato
Formula: Na₄P₂O₇·10H₂O
Pto. Ebullición: 93,8 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 80 °C
Densidad: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149200
Núm. CAS: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
pH 9.5 to 10.5 (5% solution at 25.0°C)
Titration with HCl 99.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %