Amonio yoduro 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Amonio ioduro
448070025 448071000 448075000
ACRO448070025EA 904 EUR
ACRO448070025 ACRO448071000 ACRO448075000
Amonio yoduro 99%, extra puro
Amonio yoduro
Formula: NH₄I
MW: 144.94 g/mol
Pto. de fusión: 551 °C (subl.)
Densidad: 2.51 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011424
Núm. CAS: 12027-06-4
Índice Merck: 13,00531
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder (May turn yellow on storage)
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %
Residue after ignition ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %