Trióxido de bismuto y sodio ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium bismuthate, Sodium bismuth oxide
448130250 448131000
ACRO448130250EA 101 EUR
ACRO448130250 ACRO448131000
Trióxido de bismuto y sodio ACS
Trióxido de bismuto y sodio
Formula: BiNaO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003474
Núm. CAS: 12232-99-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Solid
Titration with KMnO4 ≥80.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Oxidizing efficiency ≥99.6 %