di-Sodio hidrogenofosfato, anhidro 98+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Hidrogenoortofosfato de disodio, Sodio fosfato disódico
448140010 448140050 448140250
ACRO448140010EA 60.3 EUR
ACRO448140010 ACRO448140050 ACRO448140250
di-Sodio hidrogenofosfato, anhidro 98+%, extra puro
di-Sodio hidrogenofosfato
Formula: Na₂HPO₄
Pto. de fusión: 250 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003496
Núm. CAS: 7558-79-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Loss on drying ≤5 % (130°C)
pH 8.7 to 9.4 (5 % in water at 25°C)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dried substance)
Sodium dihydrogenphosphate ≤2.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm