di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
448160010 448160050
ACRO448160010EA 56.8 EUR
ACRO448160010 ACRO448160050
di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato 99%, extra puro
di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato
Formula: Na₂HPO₄·12H₂O
Pto. de fusión: 35 °C
Densidad: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149181
Núm. CAS: 10039-32-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Water 57 to 61 %
pH 8.4 to 9.6
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm