Sodio dihidrogenofosfato, anhidro 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Sodio fosfato prim.
448170010
448170050
ACRO448170010EA
61.1
EUR
ACRO448170010
ACRO448170050
Sodio dihidrogenofosfato, anhidro 98%, extra puro
Sodio dihidrogenofosfato
Formula:
NaH₂PO₄ Pto. de fusión: ~ 650 °C Densidad: 0,9996 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003527 Núm. CAS: 7558-80-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Water | ≤2 % |
Loss on drying | ≤1 % (130°C) |
pH | 4.1 to 4.5 |
Titration with HClO4 | 97.5 to 103 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.002 % |