Potassium wolframate 99.95% -100 mesh para análisis de trazas
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Potassium tungstate, Potassium tungsten oxide
448330050
448330250
ACRO448330050EA
29.7
EUR
ACRO448330050
ACRO448330250
Potassium wolframate 99.95% -100 mesh para análisis de trazas
Potassium wolframate
Formula:
K₂O₄W MW: 326,03 g/mol Pto. de fusión: 921 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049668 Núm. CAS: 7790-60-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤0.05 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...