Silicagel humidity indicator cards exento de cobalto
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
448430100 448430250
ACRO448430100EA 50.3 EUR
ACRO448430100 ACRO448430250
Silicagel humidity indicator cards exento de cobalto
Silicagel
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230
Pto. de fusión: 1710
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Suitability Passes test