Molibdato(VI) de amonio 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Molybdic acid ammonium salt, Molybdic acid, ammonium salt, Ammonium molybdate, di-Ammonium molybdate
448540050 448540250 448541000
ACRO448540050EA 145 EUR
ACRO448540050 ACRO448540250 ACRO448541000
Molibdato(VI) de amonio 99.99% (trace metals basis)
Molibdato(VI) de amonio
Formula: H₈MoN₂O₄
MW: 196,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011596
Núm. CAS: 13106-76-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
Molybdenum (Mo) 47.0 to 50.7 %