Potassium trimethylsilanolate 2 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
448461000 448468000
448461000.EA 99.2 EUR
448461000. 448468000.
Potassium trimethylsilanolate 2 M in THF, AcroSeal®
Potassium trimethylsilanolate
Formula: C₃H₉KOSi
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013421
Núm. CAS: 10519-96-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to straw yellow Solution
Titration with HClO4 1.9 to 2.2 M