Sodio borohidruro 99%, en polvo, VenPure™ SF, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodio tetrahidruroborato
448480025 448480100 448481000 448485000
ACRO448480025EA 901 EUR
ACRO448480025 ACRO448480100 ACRO448481000 ACRO448485000
Sodio borohidruro 99%, en polvo, VenPure™ SF, puro
Sodio borohidruro
Formula: NaBH₄
Pto. de fusión: 360 °C (desc.)
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003518
Núm. CAS: 16940-66-2
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Fine powder
Lightness 91.4 to 100 (lightness scale)
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %
Silicate (as SiO2) 0.0021 to 0.30 %
Iron (Fe) ≤5 ppm