Sodio borohidruro 99%, caplets, VenPure™ AF, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodio tetrahidruroborato
448490025 448490100 448491000 448495000
ACRO448490025EA 874 EUR
ACRO448490025 ACRO448490100 ACRO448491000 ACRO448495000
Sodio borohidruro 99%, caplets, VenPure™ AF, puro
Sodio borohidruro
Formula: NaBH₄
MW: 37.83 g/mol
Pto. de fusión: 360 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 69
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003518
Núm. CAS: 16940-66-2
UN: 1426
ADR: 4.3 I
Índice Merck: 13,08664
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Free flowing caplets
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %
Silicate (as SiO2) ≤50 ppm
Magnesium carbonate ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Fines ≤1.0 %