Sodio borohidruro 99%, en gránulos, VenPure™ SF, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodio tetrahidruroborato
448500025 448500100 448501000 448505000
ACRO448500025EA 912 EUR
ACRO448500025 ACRO448500100 ACRO448501000 ACRO448505000
Sodio borohidruro 99%, en gránulos, VenPure™ SF, puro
Sodio borohidruro
Formula: NaBH₄
MW: 37.83 g/mol
Pto. de fusión: 360 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 69
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003518
Núm. CAS: 16940-66-2
UN: 1426
ADR: 4.3 I
Índice Merck: 13,08664
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Granules
Assay ≥98.5 % (Hydrogen evolution)
Iron (Fe) ≤5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) 21 to 500 ppm
Fines ≤8.5 % (< 0.5 cm)