Sodio borohidruro 12% en solución acuosa, VenPure™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
448510025 448511000 448515000
ACRO448510025EA 230 EUR
ACRO448510025 ACRO448511000 ACRO448515000
Sodio borohidruro 12% en solución acuosa, VenPure™
Sodio borohidruro
Formula: NaBH₄
Pto. Ebullición: 130…135 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,4 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003518
Núm. CAS: 16940-66-2
UN: 3320
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Color scale ≤50 APHA
Titration with HCl 38.0 to 42.0 % w/w (NaOH)
Titration with Na2S2O3 11.85 to 12.15 % w/w (NaBH4)
Iron (Fe) ≤10 ppm
Methanol ≤2000 ppm