Ácido 2-fluoro-4-piridinmetabórico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-4-boronic acid, 2-Fluoro-4-pyridinylboronic acid
448730010 448730050
ACRO448730010EA 160 EUR
ACRO448730010 ACRO448730050
Ácido 2-fluoro-4-piridinmetabórico 98%
Ácido 2-fluoro-4-piridinmetabórico
Formula: C₅H₅BFNO₂
MW: 140,91 g/mol
Pto. de fusión: 212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112534
Núm. CAS: 401815-98-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %