Ácido 3-cloro-2-metoxi-4-piridinmetabórico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
448770010 448772500
ACRO448770010EA 201 EUR
ACRO448770010 ACRO448772500
Ácido 3-cloro-2-metoxi-4-piridinmetabórico 95%
Ácido 3-cloro-2-metoxi-4-piridinmetabórico
Formula: C₆H₇BClNO₃
Pto. de fusión: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06798255
Núm. CAS: 957060-88-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
HPLC ≥94 %