Ethyl azidoacetate 25% in toluene
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
448780050 448780250
ACRO448780050EA 50.8 EUR
ACRO448780050 ACRO448780250
Ethyl azidoacetate 25% in toluene
Ethyl azidoacetate
Formula: C₄H₇N₃O₂
Densidad: 0,92 g/cm³
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190177
Núm. CAS: 637-81-0
UN: 1294
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
NMR ≥24 %