2,6-Dimetoxianilina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
448790010 448790050
ACRO448790010EA 108 EUR
ACRO448790010 ACRO448790050
2,6-Dimetoxianilina 96%
2,6-Dimetoxianilina
Formula: C₈H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053934
Núm. CAS: 2734-70-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %