Metilfosfonato de diisopropilo 90%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
449380050 449380250 449381000
ACRO449380050EA 42.7 EUR
ACRO449380050 ACRO449380250 ACRO449381000
Metilfosfonato de diisopropilo 90%
Metilfosfonato de diisopropilo
Formula: C₇H₁₇O₃P
MW: 180,18 g/mol
Pto. Ebullición: 50…51 °C (1 mmHg)
Densidad: 0,985 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015022
Núm. CAS: 1445-75-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %