Fosfonato de di-terc-butilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Di-tert-butyl phosphite
449390010 449390050 449390250
ACRO449390010EA 27.1 EUR
ACRO449390010 ACRO449390050 ACRO449390250
Fosfonato de di-terc-butilo 96%
Fosfonato de di-terc-butilo
Formula: C₈H₁₉O₃P
MW: 194.21 g/mol
Pto. Ebullición: 66…68 °C (.5 mmHg)
Pto. de inflamación: 163 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00995019
Núm. CAS: 13086-84-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %