4,4-Dimetilciclohexanona 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,4-Dimethylcyclohexan-1-one
448810010 448810050
ACRO448810010EA 49 EUR
ACRO448810010 ACRO448810050
4,4-Dimetilciclohexanona 97%
4,4-Dimetilciclohexanona
Formula: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Pto. Ebullición: 73 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 41…43 °C
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234965
Núm. CAS: 4255-62-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to tan Crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥96.0 %