4'-Isobutilacetofenona 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Isobutylacetophenone
448820500 448822500
ACRO448820500EA 68.3 EUR
ACRO448820500 ACRO448822500
4'-Isobutilacetofenona 97%
4'-Isobutilacetofenona
Formula: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Pto. Ebullición: 107 °C (2 mmHg)
Densidad: 0,96 g/cm³
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00027393
Núm. CAS: 38861-78-8
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %