5-Metoxiindolina-2,3-diona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Metoxi-1H-indol-2,3-diona
448830050 448830250 448831000
ACRO448830050EA 62.7 EUR
ACRO448830050 ACRO448830250 ACRO448831000
5-Metoxiindolina-2,3-diona 97%
5-Metoxiindolina-2,3-diona
Formula: C₉H₇NO₃
MW: 177.16 g/mol
Pto. de fusión: 201…203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00169023
Núm. CAS: 39755-95-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 202 °C
GC ≥96.0 %