3-Amino-4-iodopiridina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Iodo-3-pyridylamine, 4-Iodopyridin-3-amine, 4-Iodo-pyridin-3-ylamine
448840010 448840050
ACRO448840010EA 157 EUR
ACRO448840010 ACRO448840050
3-Amino-4-iodopiridina 98%
3-Amino-4-iodopyridine
Formula: C₅H₅IN₂
MW: 220,01 g/mol
Pto. de fusión: 65…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04971334
Núm. CAS: 105752-11-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 70 °C
GC ≥97.5 %