6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 6-Chloro-7-iodo-deazapurine
448850010 448850050
ACRO448850010EA 132 EUR
ACRO448850010 ACRO448850050
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 96%
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
Formula: C₆H₃ClIN₃
MW: 279.47 g/mol
Pto. de fusión: 179…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263258
Núm. CAS: 123148-78-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 180 °C
HPLC ≥95.0 %