4-Bromo-2,6-dinitrotoluene 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
448860010 448860050
ACRO448860010EA 94.2 EUR
ACRO448860010 ACRO448860050
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene 97%
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Formula: C₇H₅BrN₂O₄
MW: 261,03 g/mol
Pto. de fusión: 86…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07357280
Núm. CAS: 95192-64-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥96.0 %