1,3-Di-terc-butilbenceno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
448890010 448890050 448890250
ACRO448890010EA 116 EUR
ACRO448890010 ACRO448890050 ACRO448890250
1,3-Di-terc-butilbenceno 99%
1,3-Di-terc-butilbenceno
Formula: C₁₄H₂₂
Pto. Ebullición: 106…107 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 10…11 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008830
Núm. CAS: 1014-60-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %