3-Amino-5-cloropiridina 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Chloropyridin-3-amine
448900010 448900050
ACRO448900010EA 172 EUR
ACRO448900010 ACRO448900050
3-Amino-5-cloropiridina 95%
3-Amino-5-chloropyridine
Formula: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Pto. de fusión: 51…56 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701386
Núm. CAS: 22353-34-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 75 °C
GC ≥94 %