Prednisona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
448950050 448950250
ACRO448950050EA 206 EUR
ACRO448950050 ACRO448950250
Prednisona 98%
Prednisona
Formula: C₂₁H₂₆O₅
Pto. de fusión: 225…229 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003608
Núm. CAS: 53-03-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +167° to +175° (20°C, 589 nm) (c= 0.5, dioxane)