Cortisone acetate 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cortisone 21-acetate
448960050 448960250
ACRO448960050EA 132 EUR
ACRO448960050 ACRO448960250
Cortisone acetate 98+%
Cortisone acetate
Formula: C₂₃H₃₀O₆
MW: 402.49 g/mol
Pto. de fusión: 237…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003609
Núm. CAS: 50-04-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.0 %
Specific optical rotation +207° to +220° (20°C, 589 nm) (c=1, dioxane)