Furosemide 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
448970010
448970050
ACRO448970010EA
47.3
EUR
ACRO448970010
ACRO448970050
Furosemide 97+%
Furosemide
Formula:
C₁₂H₁₁ClN₂O₅S Pto. de fusión: 218…220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010549 Núm. CAS: 54-31-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.0 % |