(-)-Epigallocatechin gallate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (-)-cis-3,4-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-1(2H)-benzopyran-3-yl Gallate, (2R,3R)-5,7-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-3-yl 3,4,5-trihydroxybenzoate, EGCG
449010100 449010500
ACRO449010100EA 65.1 EUR
ACRO449010100 ACRO449010500
(-)-Epigallocatechin gallate 95%
(-)-Epigallocatechin gallate
Formula: C₂₂H₁₈O₁₁
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00075940
Núm. CAS: 989-51-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %