Litio cloruro 99% para biología molecular
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
449041000 449045000
ACRO449041000EA 66.5 EUR
ACRO449041000 ACRO449045000
Litio cloruro 99% para biología molecular
Litio cloruro
Formula: LiCl
Pto. Ebullición: 1382 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 605 °C
Densidad: 2,06 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011078
Núm. CAS: 7447-41-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Dnase,Rnase,Protease activity Not detected
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm