Dietanolamina ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2'-Iminodietanol
449060010 449062500
ACRO449060010EA 205 EUR
ACRO449060010 ACRO449062500
Dietanolamina ACS
Dietanolamina
Formula: C₄H₁₁NO₂
MW: 105,14 g/mol
Pto. Ebullición: 268 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 27…30 °C
Densidad: 1,0955 g/cm³
Pto. de inflamación: 176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002843
Núm. CAS: 111-42-2
UN: 3259
ADR: 8,III
IR: 01-2119488930-28
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.15 %
Sulfated ash ≤0.005 %
GC ≤1.0 % (Triethanolamine)
Color scale ≤15 APHA
Apparent equivalent weight 104.0 to 106.0