3-Amino-1-bromoisoquinoline 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
449160010 449160050
ACRO449160010EA 214 EUR
ACRO449160010 ACRO449160050
3-Amino-1-bromoisoquinoline 97%
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
Pto. de fusión: 144…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00102193
Núm. CAS: 13130-79-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
HPLC ≥96.0 %