Lithium aluminium di-n-butylamide 0.16 M in 1,2-dimethoxyethane
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Lithium tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)aluminate(1-), Aluminate(1-), tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)-, lithium (1:1)
449191000 449195000
ACRO449191000EA 146 EUR
ACRO449191000 ACRO449195000
Lithium aluminium di-n-butylamide 0.16 M in 1,2-dimethoxyethane
Lithium aluminium di-n-butylamide
Formula: C₃₂H₇₂AlLiN₄
MW: 546,87 g/mol
Pto. de fusión: –54 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: –6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051918
Núm. CAS: 15405-86-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.14 to 0.18 M