(3S)-(-)-cis-3,6-Dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: L-Lactide, (3S,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
449210050 449210250
ACRO449210050EA 28.2 EUR
ACRO449210050 ACRO449210250
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona 98%
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona
Formula: C₆H₈O₄
MW: 144.13 g/mol
Pto. Ebullición: 255 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 95…98 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00070594
Núm. CAS: 4511-42-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -275° to -295° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)