Hexanoato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
449240010 449240500 449242500
ACRO449240010EA 153 EUR
ACRO449240010 ACRO449240500 ACRO449242500
Hexanoato de metilo 99%
Hexanoato de metilo
Formula: C₇H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 151 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –71 °C
Densidad: 0,884 g/cm³
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009510
Núm. CAS: 106-70-7
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %