2-Metilnicotinato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
449250050 449250250
ACRO449250050EA 98.6 EUR
ACRO449250050 ACRO449250250
2-Metilnicotinato de metilo 97%
2-Metilnicotinato de metilo
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 102…104 °C (10 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051961
Núm. CAS: 65719-09-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5145 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %